Molykote® Graisse pour vide poussé
Fournisseur: DOW CORNING
636082B
291-0039EA 55.4 EUR InStock
291-0039
Molykote® Graisse pour vide poussé
Lubrifiants
En silicone translucide gris clair, sans fusion. Utilisable de –40 à 260 °C
Information de livraison: This product is not available in all countries. Please check with your local Avantor sales office.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité