Ruban adhésif de scellage, PTFE
Fournisseur: Bohlender
H960-01
291-0041EA 2.6 EUR InStock
291-0041
Ruban adhésif de scellage, PTFE
Rubans adhésifs
Ruban en PTFE pour joints d'étanchéité et filetages. Épaisseur : 0,1 mm
  • Résistance à une température de −200 à +250 °C
  • Haute résistance chimique
Longueur : 12,0 m
Couleur : blanc
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité