Graisse de laboratoire sans silicone, glisseal N
Fournisseur: Borer Chemie
514205.00-D10G
291-1111EA 248 EUR InStock
291-1111
Graisse de laboratoire sans silicone, glisseal N
Lubrifiants
Graisse de laboratoire sans silicone pour l'étanchéification et la lubrification des rodages en verre fixes et rotatifs, et pour le graissage des fixations en plastique et en métal. Résiste aux conditions de vide.
  • N'appliquez qu'une couche très fine
  • Résiste à des conditions de vide
  • Excellente stabilité thermique, homogénéité constante de la lubrification entre –40 °C et +200 °C, dans des cycles courts, même jusqu'à 300 °C
  • Aucun point de goutte
  • Stabilité chimique face à la plupart des acides, des alcalis et des gaz
  • Sans silicone
  • Peut être facilement retirée avec les concentrés de nettoyage deconex®
  • Support technique du fabricant et du distributeur
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité