Spray réfrigérant
Fournisseur: HM INDUSTRIESERVICE
100089
291-1203EA 42.9 EUR InStock
291-1203
Spray réfrigérant
Bombes réfrigérantes
For applications in the vicinity of ignition sources or in potentially explosive areas. Used to detect thermal faults in electronics, to join small parts by means of cold shrinkage, to remove sticky dirt from textiles, to quick-freeze rubber and plastic and to test the function of thermostats and temperature probes.
  • Cools down to −55 °C
  • No risk of ignition or explosion, even in the presence of ignition sources
  • Does not contain any CFCs
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité