Détacheur d'étiquettes, Solvent 50
Fournisseur: HM INDUSTRIESERVICE GMBH
100038
291-1204EA 16.7 EUR InStock
291-1204
Détacheur d'étiquettes, Solvent 50
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Label remover for hassle-free removal of paper labels.
  • After an exposure time of just two to four minutes, most labels can be removed in one go
  • Removes labels from metal, glass, cardboard and many plastics (do not use on materials that are sensitive to solvents such as plexiglass or CD cases)
  • Does not contain any CFCs
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité