Distributeur de film extensible, Parafilm® M
Fournisseur: Brand
701650
291-1219EA 292 EUR InStock
291-1219
Distributeur de film extensible, Parafilm® M
Distributeurs de film d'étanchéité
En plastique. Ce distributeur permet le découpage net et sûr du film de scellage Parafilm® M, ainsi qu'un stockage propre.
  • Rouleaux de 50 ou 100 mm de large
  • Molette de distribution
  • Cutter de sécurité
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité