Spray antistatique, Antistatik 100
Fournisseur: HM INDUSTRIESERVICE GMBH
100085
291-1240EA 19.5 EUR InStock
291-1240
Spray antistatique, Antistatik 100
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
ANTISTATIK 100 forms an invisible protective film against electrostatic charges. The antistatic solution with cleaning alcohol removes dirt and offers long-lasting protection against static electricity. ANTISTATIK 100 cleans and protects plastic housings, textile surfaces, screens, acrylic glass covers or packaging films.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité