Cleaning spray for electronics, KONTAKT WL
Fournisseur: HM INDUSTRIESERVICE GMBH
100025
291-1246EA 16 EUR InStock
291-1246
Cleaning spray for electronics, KONTAKT WL
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
KONTAKT WL is the universal spray wash for all electronics. The solvent mixture removes a wide range of dirt such as oil, grease, soot or nicotine residues from electrical devices, plugs, engines or precision mechanical gears.
KONTAKT WL has a high dissolving power, good material compatibility with common electronic components and dries quickly and without leaving any residue.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité