Graisse pour joints, K.W.S.
Fournisseur: POLLATH
004/030
291-1310EA 35.9 EUR InStock
291-1310
Graisse pour joints, K.W.S.
Lubrifiants
Conceived as vacuum and high vacuum grease. Silicon-free, no silicon derivates. No polymerisation, no sticking. Excellent adhesion and viscosity. Locked joint pairs loosened by short warming. Glass repairs are possible. Not hazardous to health in normal use.
  • Portée de l'application : 40 °C à 200 °C
  • Résistant aux acides et aux alcalis
  • Pression de la vapeur : 0,00001 mbar
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité