Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyclohexanone, Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Pimelic Ketone

M-Clarity™ quality level = MQ100

29135-100ML
29135-100MLEA 74.8 EUR InStock
29135-100ML
Cyclohexanone, Supelco®
Cyclohexanone


Formule: C₆H₁₀(=O)
MW: 98,14 g/mol
Point d'ébullition: 155.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –31 °C
Densité: 0.9478 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001625
Numéro CAS: 108-94-1
EINECS: 203-631-1
ONU: 1915
ADR: 3,III
ATTEINDRE: 01-2119453616-35
Merck Index: 13,02755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8701dac7edb70a452483cd4f1bd716ca29ba9aa&vid=0360daffe7606174162954ba58a6ba2b78e28dfb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité