Zinc chlorure ≥71%
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
29142.290EA 276 EUR InStock
29142.290
Zinc chlorure ≥71%
Zinc chlorure
Formule: ZnCl₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011295
Numéro CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
ONU: 1840
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 71 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité