Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Zinc chlorure ≥98% Ph. Eur., purifié

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

29144.365EA 0 EUR InStock
29144.365
Zinc chlorure ≥98% Ph. Eur., purifié
Zinc chlorure


Formule: ZnCl₂
Point d'ébullition: 732 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 283 °C
Densité: 2.91 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011295
Numéro CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
ONU: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 13,10185
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité