Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide méta-phosphorique, GPR RECTAPUR®

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

291903WEA 64.8 EUR InStock
291903W
Acide méta-phosphorique, GPR RECTAPUR®
Acide méta-phosphorique
contient environ 40 % de HPO₃ et 60 % de NaPO₃


Formule: (HPO₃)n
Point d'ébullition: 260 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 21 °C
Densité: 2.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011351
Numéro CAS: 37267-86-0
EINECS: 253-433-4
ONU: 3260
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité