Zinc oxyde léger ≥98%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
29199.295EA 114 EUR InStock
29199.295
Zinc oxyde léger ≥98%, TECHNICAL
Zinc oxyde
Formule: ZnO
Point d'ébullition: 2360 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1975 °C
Densité: 5.6 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011300
Numéro CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10279
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité