Charbon actif, tiges, Norit® RBAA-3, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
29238-1KG
29238-1KGEA 136 EUR InStock
29238-1KG
Charbon actif, tiges, Norit® RBAA-3, Supelco®
Charbon actif
Formule: C
MW: 12.01 g/mol
Point de fusion: 3550
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
Merck Index: 13,01818
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité