Zinc sulfate monohydraté ≥98%, purifié
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
29245.262EA 77.8 EUR InStock
29245.262
Zinc sulfate monohydraté ≥98%, purifié
Zinc sulfate monohydraté
Formule: ZnSO₄·1H₂O
Densité: 3.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149893
Numéro CAS: 7446-19-7
EINECS: 231-793-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,10213
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Pb (Lead) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 0.012 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité