Fermeture auto-agrippante SJ352Bbk
Fournisseur: 3M
SJ352BBK
293-0004EA 20 EUR InStock
293-0004
Fermeture auto-agrippante SJ352Bbk
Adhésifs
Ce crochet et boucle en nylon PSA haute performance avec un adhésif en caoutchouc et une doublure en film de polypropylène. Il fournit une liaison adhésive ferme à une grande variété de surfaces, y compris de nombreux plastiques à faible énergie de surface et revêtements en poudre. Il est conçu pour une utilisation en intérieur et a une épaisseur engagée de 4,4 mm.
  • Adhésif à base de caoutchouc haute performance conçu pour les applications intérieures nécessitant une résistance à température moyenne
  • Fournit une liaison adhésive ferme à une grande variété de surfaces
  • Le nylon tissé est durable pour des milliers de fermetures
  • La fixation rapide permet de réduire le temps et les coûts de production
  • Longueur de 1,25 m
Celui-ci est recouvert d'un adhésif en caoutchouc haute performance et offre une performance à température moyenne jusqu'à 50 °C à long terme (70 °C à court terme). Conçu pour une utilisation en intérieur et adhère bien au papier et au carton, à la peinture, au métal nu et peint, au verre, au bois scellé et à de nombreux plastiques.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité