Attache refermable SJ387B, Dual Lock™
Fournisseur: 3M
SJ387B
293-0009EA 55.9 EUR InStock
293-0009
Attache refermable SJ387B, Dual Lock™
Adhésifs
Cette attache refermable est une alternative pratique aux méthodes de fixation traditionnelles, telles que les vis, les écrous ou les boulons. Elle est conçue pour offrir une solution d'attache durable et refermable (qui peut être ouverte et fermée plusieurs fois) qui adhère à une variété de substrats, notamment les métaux, les peintures en poudre et les plastiques tels que l'acrylique, le polycarbonate et l'ABS.
  • L'installation par clipsage remplace les vis, les clous, les boutons-pression et les rivets
  • Se ferme avec un claquement audible
  • Résistance à la traction cinq fois supérieure à celle des attaches auto-agrippantes classiques
  • Résiste à l'humidité et aux UV
  • Contribue à réduire les vibrations
  • Convient à la fois à un usage intérieur et extérieur
Elle peut être ouverte et fermée à maintes reprises, jusqu'à 1000 fois, avant de perdre 50 % de sa résistance à la traction initiale pour un accès ou un repositionnement répété. Les têtes en forme de champignon glissent facilement les unes sur les autres, ce qui permet de positionner les pièces avant de les emboîter pour créer une fixation solide. Une fois emboîtés, les éléments de fixation ne sont pas visibles et offrent une surface ininterrompue qui contribue à créer un aspect lisse et propre. Les attaches en polyoléfine à tige de densité de type 250 sont compatibles avec les attaches de type 170, 250 ou 400, ce qui permet à l'utilisateur de choisir une force de fermeture différente selon les applications.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité