Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ruban d'étanchéité, double face

Fournisseur: 3M
4032
293-2100EA 116 EUR InStock
293-2100
Ruban d'étanchéité, double face
Rubans adhésifs
Ruban d’étanchéité revêtu d’un adhésif sur les deux faces.

  • Résistant à la température jusqu'à 105 °C
  • Résistant aux UV
  • Épaisseur 0,8 mm

Support en mousse de polyuréthane avec adhésif acrylate.

Longueur : 66,0 m

Couleur: Blanc

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité