Attache refermable, SJ354D, Dual Lock™
Fournisseur: 3M
SJ354D_U
293-2201EA 253 EUR InStock
293-2201
Attache refermable, SJ354D, Dual Lock™
Rubans adhésifs
L'attache refermable 3M™ Dual Lock™ SJ3540 comporte un adhésif à base de caoutchouc au dos d'une attache refermable noire en polypropylène. Elle est idéale pour coller de nombreux plastiques, peintures en poudre et autres matériaux à faible énergie de surface. Cette attache refermable possède 40 tiges en forme de champignon/cm² avec une épaisseur engagée de 5,8 mm.
  • L'installation par encliquetage remplace les vis, les clous, les boutons-pression et les rivets
  • Se ferme avec un claquement audible
  • Jusqu'à 1 000 ouvertures et fermetures avant de perdre 50 % de la résistance à la traction initiale
  • L'adhésif sensible à la pression offre une excellente adhérence initiale à la plupart des surfaces
  • Convient aux applications intérieures
  • Aide à réduire les vibrations
  • Longueur : 5 m
  • Matériau du dos en caoutchouc
L'attache refermable 3M™ Dual Lock™ SJ3540 est conçue pour être utilisée avec de nombreux plastiques (acrylique, polycarbonate et ABS), des peintures en poudre et des matériaux à faible énergie de surface (polypropylène et polyéthylène). Il s'agit d'une attache en polyoléfine à tige de densité Type 250 qui est soutenue par un adhésif sensible à la pression à base de caoutchouc. Ce produit a une performance à basse température, avec une résistance à la température allant jusqu'à 50 °C à long terme (70 °C à court terme), et est conçu pour un usage intérieur uniquement.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité