Zirconyle nitrate hydraté, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Zirconium(IV) oxynitrate hydrate, Zirconium(IV) dinitrate oxide hydrate, Zirconium dinitrate oxide hydrate
29304.186EA 0 EUR InStock
29304.186
Zirconyle nitrate hydraté, TECHNICAL
Zirconyle nitrate hydraté
Formule: N₂O₇Zr·H₂O
MW: 249,25 g/mol
Densité: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149896
Numéro CAS: 14985-18-3
EINECS: 237-529-3
ONU: 1477
ADR: 5.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité