Octanol-1 ≥99%, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
Synonyms: n-Octanol
293245-1L
293245-1LEA 117 EUR InStock
293245-1L
Octanol-1 ≥99%, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Octanol-1
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Formule: H₃C(CH₂)₆CH₂OH
MW: 130,23 g/mol
Point d'ébullition: 194 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: -15 °C
Densité: 0.827 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002988
Numéro CAS: 111-87-5
EINECS: 203-917-6
Merck Index: 13,06784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7db4a6be3aedee4af43781ec6deb31631bc376c1&vid=80cb13f618a2d3181daf8310324993f1f7c69fb2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Non-volatile matter Max. 0.004 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 300 nm Max. 0.01
Absorbance at 250 nm Max. 0.05
Absorbance at 235 nm Max. 0.20
Absorbance at 225 nm Max. 0.50
Absorbance at 215 nm Max. 1.0
APHA Max. 10
Refractive Index n20/D 1.429 (lit.)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité