Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Méthyl-4 pentanone-2 ≥99.5%, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

293261-1L
293261-1LEA 110 EUR InStock
293261-1L
Méthyl-4 pentanone-2 ≥99.5%, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Méthyl-4 pentanone-2
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency


Formule: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Point d'ébullition: 115-117 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: -83 °C
Densité: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 14 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008938
Numéro CAS: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
ONU: 1245
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.50 %
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 380 nm Max. 0.02
Absorbance at 360 nm Max. 0.15
Absorbance at 340 nm Max. 0.50
Absorbance at 335 nm Max. 1.0
Explosion Limit 1.2-8 %, 93 °F
Vapor Density 3.5 (vs air)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité