4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate 97%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger
294438-10G
294438-10GEA 138 EUR InStock
294438-10G
4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate 97%, Sigma-Aldrich®
4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate
4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate has been used in ellipsometry. It has also been used for surface modification of carbon nanotubes (CNTs).
4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate, also known as Fast Red GG is a Diazonium salt/diazo dye. It is commonly used for the histochemical detection of bilirubin and indolamines.
Formule: C₆H₄BF₄N₃O₂
Point de fusion: 144...148 °C (dec.)
Densité: 1,66 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012005
Numéro CAS: 456-27-9
EINECS: 207-261-1
ADR: 8,2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e78f68acb553700ade6aa42f9ea0877398f0a60&vid=a25c018e39edcffca6523f8afcd6abb109d22ac7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité