Acide periodique 50%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
294604DEA 155 EUR InStock
294604D
Acide periodique 50%, GPR RECTAPUR®
Acide periodique
Formule: H₅IO₆
Numéro MDL: MFCD00011344
Numéro CAS: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
ONU: 3098
ADR: 5.1 (8),II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=e1d4b2b0fc37525ba5b81deb23a745fc9f7cf03d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 48 - 53 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité