di-Potassium hexachloroplatinate
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Dipotassium hexachloroplatinate
295962DEA 0 EUR InStock
295962D
di-Potassium hexachloroplatinate
di-Potassium hexachloroplatinate
Formule: K₂PtCl₆
MW: 485,99 g/mol
Point de fusion: 250 °C
Densité: 3.344 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011389
Numéro CAS: 16921-30-5
EINECS: 240-979-3
ONU: 3290
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,07720
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated as Pt) Min. 39.50 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité