Potassium bromure ≥99%, BAKER INSTRA-ANALYZED® pour la spectroscopie, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
2961-05EA 793.73 EUR InStock
2961-05
Potassium bromure ≥99%, BAKER INSTRA-ANALYZED® pour la spectroscopie, J.T.Baker®
Potassium bromure
For infrared analysis. Lot analysis on label.
Formule: KBr
Point d'ébullition: 1435 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 730 °C
Densité: 2.75 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011358
Numéro CAS: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
Assay (KBr) (by Ag titrn) ≥99.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
Loss on Drying at 105°C ≤0.05 %
pH of 5% Solution at 25°C 5.0 - 7.5
Nitrogen Compounds (as N) ≤0.0005 %
Sulfate (SO₄) ≤0.002 %
Suitability for Infrared Analysis Passes Test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité