2',4'-Dihydroxy-3'-méthylacétophénone 90%, grade Technique, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
296244-5G
296244-5GEA 118 EUR InStock
296244-5G
2',4'-Dihydroxy-3'-méthylacétophénone 90%, grade Technique, Sigma-Aldrich®
2',4'-Dihydroxy-3'-méthylacétophénone
Formule: C₉H₁₀O₃
Point de fusion: 153-156 °C (lit.)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00010817
Numéro CAS: 10139-84-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78f17fb04225fafa60f1a062db2fcb946f0bb9da&vid=67af22413e2d04e9259adde193275f59a4ef071d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange to brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms to structure
Gas liquid 88.0% (minimum)
Approved September 12, 2008 RJM
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité