Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyclooctène, Supelco®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ quality level = MQ100

29648-1ML
29648-1MLEA 60.5 EUR InStock
29648-1ML
Cyclooctène, Supelco®
Cyclooctène


Formule: C₈H₁₄
Point d'ébullition: 146 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –16 °C
Densité: 0.855 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001753
Numéro CAS: 931-88-4
EINECS: 213-245-5
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1946aaacb3ffce5e6cfd96d492baa2e987891eaa&vid=93cdca857b122aba13de4e9700238616ec16bb64&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité