Diméthylsulfoxyde ≥99.9%, ChromAR® pour HPLC, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Attention
2969-25EA 0 EUR InStock
2969-25
Diméthylsulfoxyde ≥99.9%, ChromAR® pour HPLC, Macron Fine Chemicals™
Diméthylsulfoxyde
Suitable for Liquid Chromatography and UV-Spectrophotometry.
  • Filtered through a 0.2µm element
DMSO is an industrial chemical and is not to be sold or used as a drug for humans or animals.
Formule: (CH₃)₂SO
Point d'ébullition: 189 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18.45 °C
Densité: 1.101 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 89 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002089
Numéro CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=ef2c8190e048406b967644856c8e2e7172d77412&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay ((CH₃)₂SO) (by GC, corrected for water) ≥99.9 %
ACS - Residue after Evaporation ≤5 ppm
ACS - Titrable Acid (meq/g) ≤0.001
ACS - Water (H₂O)(by KF, coulometric) ≤0.05 %
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 270 nm ≤0.40
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 290 nm ≤0.18
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 310 nm ≤0.06
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 330 nm ≤0.02
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 350 - 400 nm ≤0.01
Appearance (clear, colorless liquid)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité