FS CAP SLB-1MS 30M 0.25MM 0.25UM 1 * 1 Pce
Fournisseur: Merck
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
FS CAP SLB-1MS 30M 0.25MM 0.25UM 1 * 1 Pce 29731-U 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou