CyMet BS3 VET pour hématologie sans CN, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
2975.0500PEEA 40.98 EUR InStock
2975.0500PE
CyMet BS3 VET pour hématologie sans CN, J.T.Baker®
CyMet
Lysing reagent for hematology
Attention: In vitro diagnostic medical devices only for professional use.
IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Performance Test * passes test
Conductivity (mS) 12.80 - 13.30
Osmolality (mOsm/kg) 312 - 322
pH at 25°C 6.30 - 6.90
*) All parameters except mid cells: Test/Ref ratio > 95% and < 105%. Correlation coefficient: > 0.95
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité