L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
CyMet BS3 VET Haematology CN free
Fournisseur: Avantor
2975.0500PEEA 42.21 EUR InStock
2975.0500PE
CyMet BS3 VET Haematology CN free
CyMet
Lysing reagent for hematology
Attention: In vitro diagnostic medical devices only for professional use.
IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Performance Test * passes test
Conductivity (mS) 12.80 - 13.30
Osmolality (mOsm/kg) 312 - 322
pH at 25°C 6.30 - 6.90
*) All parameters except mid cells: Test/Ref ratio > 95% and < 105%. Correlation coefficient: > 0.95
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..