FS CAP SILICA PLOT 30M 0.53MM 6UM 1 * 1 Pce
Fournisseur: Merck
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
FS CAP SILICA PLOT 30M 0.53MM 6UM 1 * 1 Pce 29758-U 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou