Polypropylèneglycol, M.W. 2,000
Fournisseur: VWR Chemicals
297776TEA 329 EUR InStock
297776T
Polypropylèneglycol, M.W. 2,000
Polypropylèneglycol
Formule: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Densité: 1.005 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 112.8 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084446
Numéro CAS: 25322-69-4
EINECS: 500-039-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification by IR Passes test
Colouration Max. 20 APHA
Hydroxyl value 53 - 58
Viscosity (25°C) 300 - 340 mPa.s
Water Max. 0.05 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité