Alcool polyvinylique, M.W. 115,000 ≥88%, hydrolysé
Fournisseur: VWR Chemicals
297914DEA 119 EUR InStock
297914D
Alcool polyvinylique, M.W. 115,000 ≥88%, hydrolysé
Alcool polyvinylique
Formule: [-CH₂CH(OH)-]n
Numéro MDL: MFCD00081922
Numéro CAS: 9002-89-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White granular powder
pH (4 %) 4.5 - 6.5
Viscosity (20°C; 4 %; water) 46 - 54 mPa.s
Degree of hydrolysis 86.5 - 89 %
Ignition residue Max. 0.5 %
Loss on drying (60°C) Max. 5 %
Organic volatile impurities Max. 1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité