CyMet 22 pour hématologie sans CN, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
2986.0500PEEA 40.21 EUR InStock
2986.0500PE
CyMet 22 pour hématologie sans CN, J.T.Baker®
CyMet
Lysing reagent for hematology
Attention: In vitro diagnostic medical devices only for professional use.
IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Conductivity (mS) 24.9 - 25.9
Osmolality 504 - 516 mOsm/kg
Performance Test passes test
pH at 25°C 4.77 - 5.07
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité