Lécithine (a partir de graine de soja )
Fournisseur: VWR Chemicals
298632AEA 99.4 EUR InStock
298632A
Lécithine (a partir de graine de soja )
Lécithine
Numéro MDL: MFCD00147406
Numéro CAS: 8030-76-0
EINECS: 310-129-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay of nitrogen 0.6 - 1.2 %
Assay (Phosphorus) 2.0 - 3.3 %
Sulfated ash (800°C) Max. 10 %
Microbiological test Passes test
Salmonella species (absent in 10 g) Passes test
Escherischia coli (absent in 1 g) Passes test
Enterobacteriaceae (in 1 g) Absent
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité