Méthylcellulose, 300 - 560 mPa.s, Methocel® A4C
Fournisseur: VWR Chemicals
298944NEA 144 EUR InStock
298944N
Méthylcellulose, 300 - 560 mPa.s, Methocel® A4C
Methyl cellulose
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081763
Numéro CAS: 9004-67-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Viscosity 300 - 560 mPa.s
pH (1 %) 5.0 - 8.0
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Loss on drying Max. 5.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité