Pénicilline : Streptomycine solution_SC 50X, Corning®
Fournisseur: Corning
Danger
30-001-CI
30-001-CIEA 117.19 EUR InStock
30-001-CI
Pénicilline : Streptomycine solution_SC 50X, Corning®
Penicillin/Streptomycin
This product is a mix of the antibiotics Penicillin (5,000 IU) and Streptomycin (5,000 μg/ mL) in a 50-fold working concentration. Penicillin (Penicillin G) works by inhibiting peptidoglycan synthesis, while Streptomycin inhibits protein synthesis. Penicillin-Streptomycin is effective against Gram-negative and Gram-positive bacteria. This antibiotic is recommended for use in cell culture media at 20 ml/L.
Attention: Storage -25°C to -15°C. For Research or Further Manufacturing Use Only. Not for use in Diagnostic Procedures.
Numéro CAS: 113-98-4 (Penicillin G potassium salt) - 3810-74-0 (Streptomycin sulfate)
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Formulation:
Penicillin G, potassium salt 5,000,000 U/L
Streptomycin sulfate 5.0 g/l
Collapse All
Type de conditionnement Info cdt Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Plastic bottle 6x 100 ml 6 30-001-CI
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité