Anti-IgE Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Tonbo Biosciences
30-8026-M001
30-8026-M001EA 226 EUR InStock
30-8026-M001
Anti-IgE Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Goat anti-Human IgE (epsilon chain) - Affinity Pure, Biotin Conjugate
Type: Secondary
Antigen: IgE
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: ε chain
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité