Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgM Goat Polyclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: Tonbo Biosciences
30-8030-M001
30-8030-M001EA 129 EUR InStock
30-8030-M001
Anti-IgM Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Goat anti-Human IgM (mu chain) - Affinity Pure, Biotin Conjugate, min x w/human IgA + IgG

Type: Secondary
Antigen: IgM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: µ chain
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité