Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Tonbo Biosciences
30-8054-U500
30-8054-U500EA 156 EUR InStock
30-8054-U500
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Goat anti-mouse IgG (H&L), F(ab')2 fragment - Affinity Pure, Biotin Conjugate
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: Heavy and light chain
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité