Anti-IgM Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Tonbo Biosciences
30-8064-M002
30-8064-M002EA 238 EUR InStock
30-8064-M002
Anti-IgM Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Goat anti-Mouse IgM (H&L) - Affinity Pure, Biotin Conjugate
Type: Secondary
Antigen: IgM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: Heavy and light chain
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité