Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Tonbo Biosciences
30-8080-M001
30-8080-M001EA 189 EUR InStock
30-8080-M001
Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Donkey anti-Goat IgG (H&L) - Affinity Pure, Biotin Conjugate, min x w/human, mouse, rabbit or rat IgG
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: Heavy and light chain
Host: Donkey
Isotype:
Reactivity: Goat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité