Grattoir toutes couches
Fournisseur: BURKLE
5351-1000
300-0060EA 1190 EUR InStock
300-0060
Grattoir toutes couches
Échantillonneurs Préleveurs de solides
Le grattoir est un échantillonneur spécial, pour les poudres et les granulés non fluides.
  • L'échantillon est transféré dans un tube interne fermable à l'aide d'un grattoir
  • Les séparateurs coulissants, en PTFE, sont utilisés pour diviser le tube interne en différentes zones, ils empêchent également le mélange de l'échantillon
Pour substances en vrac agglutinées.
Collapse All
Désignation Matière Longueur Ø Volume Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
All-layer scratcher Acier inoxydable/PTFE 1000 mm 25 mm 180 ml 1 300-0060
Obtenez une remise si vous commandez 5 ou plus. Login in maintenant pour plus de détails.
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité