L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Bottles, water sampling
Fournisseur: LP ITALIANA
295348
300-0161EA 415 EUR InStock
300-0161
Bottles, water sampling
Flacons Flacons d'échantillonnage de l'eau
PP, translucent, square, with screw cap.
  • Tamper evident screw caps
  • Sterile
  • Moulded graduations
Bottles for microbiological analysis of chlorinated or non-chlorinated water. Sodium thiosulphate inhibits the effects of chlorine, bromide and ozone present in the water. Ideal for flat storage (fridges, etc).
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité