Échantillonneur pour produits congelés
Fournisseur: VWR Collection
300-0164EA 265 EUR InStock
300-0164
Échantillonneur pour produits congelés
Échantillonneurs Préleveurs d'échantillons
Sonde cylindrique pour l’échantillonnage correct de produits congelés emballés en vrac. À utiliser avec une perceuse électrique, convient pour collecter des produits congelés. Idéal pour une utilisation dans l'industrie alimentaire et pour les autorités sanitaires. Méthode d'utilisation : la sonde est fixée à une perceuse électrique. La perceuse est activée, puis poussée contre la surface congelée à prélever. Le prélèvement est facilité par la rotation de la perceuse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La « carotte » est extraite de la sonde avec une tige, puis poussée dans le conteneur à échantillons. Toutes ces opérations sont exécutées dans des conditions aseptiques dans le cas d'une analyse microbiologique.
  • En acier inoxydable électropoli AISI 316L
  • Raccordement standard pour une utilisation avec foret électrique
  • Kit complet avec tige d'expulsion
  • Stérilisable
Poids : 360 g
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité