Sterilin® Dippas® Milk Dipper
Fournisseur: STERILIN
194IW
300-0200EA 555 EUR InStock
300-0200
Sterilin® Dippas® Milk Dipper
Échantillonneurs Préleveurs d'échantillons
Clear polystyrene container with snap-off handle and leakproof metal screw cap enabling samples to be sent for analysis without risk of cross-contamination.
  • Individually wrapped and sterilized by gamma irradiation
  • Leak tested in accordance with BS EN ISO 6717
  • Available in either clear or blue polystyrene
  • Handle neatly snaps off after sample collection for ease of transportation
  • Choice of handle length to accommodate the majority of sampling applications
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité