Sacs d'échantillonnage de gaz et de liquides en PVF
Fournisseur: Saint Gobain Life Sciences
D1075011
300-0280EA 102 EUR InStock
300-0280
Sacs d'échantillonnage de gaz et de liquides en PVF
Sachets Sachets de prélèvement de gaz
En film de fluoropolymère PVF d'une épaisseur de 2 mil
Lorsque l'inertie chimique du FEP n'est pas nécessaire, les sacs d'échantillonnage de gaz en PVF Chemware® thermoscellés représentent le choix idéal. Ces sacs réutilisables sont la parfaite alternative économique pour l'analyse des non-gaz corrosifs. Peuvent être utilisés lorsque l'utilisateur traite du monoxyde de carbone, du dioxyde de soufre, du sulfure d'hydrogène, du radon et des mercaptans. Parfaitement adaptés à l'extraction des échantillons d'air des systèmes d'évacuation de la fumée dans les applications d'échantillonnage deMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité