Pompe à pied à usage unique, OTAL®
Fournisseur: BURKLE
5000-8012
300-0359EA 168 EUR InStock
300-0359
Pompe à pied à usage unique, OTAL®
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
La pompe OTAL® avec tube de refoulement jetable en PE, à usage unique. Avec les pompes OTAL®, le fluide à transvaser n'entre en contact qu'avec le tube de refoulement. Le tube de refoulement jetable peut être rapidement et facilement remplacé après usage.
  • Tube de refoulement jetable en PE, pouvant être commandé à nouveau par lot de 10.
  • Tubes de refoulement jetables, pouvant être coupés sur mesure.
  • Avec bouchon universel en PVC souple, pour des récipients avec col de Ø 30 à 70 mm.
Avec les pompes réutilisables, il existe un risque que le liquide transvasé soit contaminé par la pompe, notamment si celle-ci est utilisée pour différents produits ou récipients et qu'elle n'est pas convenablement nettoyée avant le changement.
Cette pompe de transfert peu encombrante est elle, spécifiquement conçue pour un usage unique, ce qui permet à la fois de se passer d'un nettoyage long et coûteux et d'exclure toute contamination.
Le tube de refoulement de la pompe de transfert est constitué d'une seule pièce et peut aisément être raccourci en fonction de la hauteur du récipient à l'aide du cutter inclus dans le kit de livraison. Ainsi, une flexibilité maximale est garantit en plus d'une parfaite vidange du récipient. La sortie du tube de refoulement peut également être raccourcie si nécessaire.
La pompe à usage unique est idéale lorsqu'une extrême pureté est importante ou lorsque le nettoyage est difficile voire impossible.
Information de livraison: Le kit de livraison comprend une balle de pompe, un bouchon universel, un cutter et dix tubes de refoulement jetables.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité